Learn More
Hach Lange™ Cellule d’échantillon en verre
Marque: Hach Lange™ 2434706
Code nomenclature Nacres: PB.36
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Easy to use and cost effective replacement sample cells for use with 2100N, 2100AN, and lab Ratio turbidimeters are made of glass and contain six sample cell vials with caps.
- À utiliser avec les turbidimètres de laboratoire Hach Ratio 18900, 2100N et 2100AN
- Cellules d’échantillons de rechange à utiliser avec les turbidimètre 2100N, 2100AN et Lab Ratio
- À utiliser avec les turbidimètres de laboratoire Hach Ratio 18900, 2100N et 2100AN
- Comprend six flacons de cellules d’échantillon avec bouchons
- Matériau en verre
Spécification
Cellule d’échantillon en verre | |
Turbidimètre portatif 2100 | |
Verre |