Learn More
Gravis Flacons d’échantillonnage en verre
Click to view available options
Volume (métrique):
12.5 ml
20 ml
25 ml
67 ml
96 ml
Conditionnement:
131 pièces
140 pièces
210 pièces
86 pièces
Description
- Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 30 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Nb par paquet | 88 |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Quantité | 88 paquet |