Learn More
Gravis Flacons d’échantillonnage en verre
Code produit. 15134633
Click to view available options
Volume (métrique):
12.5 ml
20 ml
25 ml
67 ml
96 ml
Conditionnement:
131 pièces
140 pièces
210 pièces
86 pièces
Code produit. 15134633
Marque: Gravis E009361140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellents pour la conservation et le stockage de petites quantités d’échantillons liquides. Les flacons d’échantillons en verre Gravis sont en verre sodocalcique.
  • Disponibles en plusieurs capacités
Spécification
Matériau Verre
Volume (métrique) 67 ml
Nb par paquet 140
Quantité 140 paquet