Learn More
Gravis Flacons d’échantillonnage en verre
Product Code. 15114643
Click to view available options
Volume (métrique):
12.5 ml
20 ml
25 ml
67 ml
96 ml
Unit Size:
131 pièces
140 pièces
210 pièces
86 pièces
Product Code. 15114643
Brand: Gravis E00943
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Excellents pour la conservation et le stockage de petites quantités d’échantillons liquides. Les flacons d’échantillons en verre Gravis sont en verre sodocalcique.
  • Disponibles en plusieurs capacités
Specifications
Matériau Verre
Volume (métrique) 96 ml
Nb par paquet 86
Quantité 86 paquet