Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque CCM en verre RP-18 W/UV254
Glass RP-18 W/UV254 TLC Plate
Marque:  Macherey-Nagel™ 811074
Code produit. 10607812
  • 667.00€ / 15 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Plaques de verre HPTLC, RP-18 W/UV254 , Couche en silice modifiée C18
  • Matériau de la base : plaques de verre avec gel de silice
  • Mode : Phase inverse RP-18 W/UV254
  • Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
  • Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
  • Phase RP-18 W/UV254
  • Indicateur UV : Oui
  • Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : Irrégulière
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 2 à 10 µm
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Aminophénols, barbituriques, HPTLC, nucléobases, phtalates, plastifiants, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, tétracyclines, mouillable à l’eau
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Spécification
Verre RP-18 W
60 Å
Plaque TLC
Aminophénols, barbituriques, conservateurs, nucléobases, hydrocarbures aromatiques polycycliques, stéroïdes, tétracyclines, plastifiants (phtalates)
∼500 m2/g
20 x 20 cm
5 à 17 μm
15/boîte
UV254
0,75 ml/g
1 mm