missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Récipients de réactif en verre

Flacons de réactifs 10 ml 5 pièces

Marque:  Thermo Scientific™ 984050

Code produit. 16622067

  • 99.00€ / 5 pièces

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Découvrez plus d'offres spéciales

Description

Description

Flacons de réactif 10 ml 5 pièces

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification

Spécification

Récipient de réactif
10 mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis