Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Marque:  Poulten Graf™ 101 08153
Code produit. 10519111
  • 1805.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 05-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Solide piston distributeur en verre
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Spécification
Distributeur de solvant Fortuna Optifix
40 à 200 ml
1 unité
PTFE, Polypropylène, Fibre de verre
Pour la distribution de solvants
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE > Volume : 40 à 200 ml