Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Marque: Poulten Graf™ 101 08133
This item is not returnable.
View return policy
Description
Pour la distribution de solvants organiques purs. Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Poulten Graf™ en verre / PP / PTFE sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
- Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
- Solide piston distributeur en verre
- Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
- Avec certificat, numéroté individuellement
- Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
- La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
- Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Specifications
Distributeur de solvant Fortuna Optifix | |
1 à 5 ml | |
1 unité |
PTFE, Polypropylène, Fibre de verre | |
Pour la distribution de solvants |
GRF001 DISTRIBUTEURS OPTIFIX
Taille: 3.8 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Poulten Graf™ Distributeur de solvants Fortuna™ Optifix™ en verre / PP / PTFE > Volume : 1 à 5 ml
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction