Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Fourni en boîtes de 3
Marque: Cytiva 2117-917
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.59000kg
Description
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Espaceur en polystyrène
Spécification
Standard Flatbed Unit | |
Glass | |
0.07 in. | |
125 mm |
U-Frame Glass Plate | |
2/Pk. | |
2 mm | |
260 mm |