Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Fourni en boîtes de 3
Marque: Cytiva 80110687
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 1.17700kg
Description
- 125 x 240 x 0,5 mm
- Espaceur en polystyrène
Specifications
Unité avec lecteur à plat standard | |
verre | |
0,01 in | |
200 mm |
Plaque en verre à cadre en U | |
2/boîte | |
0,5 mm | |
260 mm |