Learn More
Cytiva Plaques en verre pour unités de lecteur à plat standard
Fourni en boîtes de 3
Marque:  Cytiva 80110695
Code nomenclature Nacres: NC.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.32800kg
Code produit. 10596535
  • 444.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
Description
  • 125 x 240 x 0,5 mm
  • Espaceur en polystyrène
Spécification
Spécification
Unité avec lecteur à plat standard
Verre
0,01 in
125 mm
Plaque en verre à cadre en U
3/boîte
0,5 mm
260 mm