Learn More
Cytiva Kit de plaques en verre
Utilisé en cas de prise de points sur gels coulés en laboratoire et lorsque la fluorescence de fond n’est pas concernée
Marque: Cytiva 80-6475-39
Includes:
- 1 plaque en verre (27,6 cm x 21,7 cm x 3 mm)
- 1 plaque en verre (27,6 cm x 21,1cm x 3 mm)
- 2 espaceurs en vinyle (10 x 1 mm)
Description
Specifications
Kit de plaques en verre | |
1 plaque en verre (27,6 x 21,7 cm x 3 mm), 1 plaque en verre (27,6 x 21,1 cm x 3 mm), 2 espaceurs en vinyle (10 x 1 mm) | |
Format complet |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction