Learn More
Cytiva Plaque en verre
Plaque en verre à utiliser avec le système d’électrophorèse verticale miniVE.
Marque: Cytiva SE262P-5
111.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21631" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Verre
- 10 x 10,5 cm
- Accessoires pour système d’électrophorèse verticale miniVE
Spécification
Verre | |
10 x 10,5 cm |