Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en verre
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
- En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
- Certifié ISO 4800.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Robinets d’arrêt | Verre |
| Matériau du bouchon | Verre, plastique |
| Numéro de bouchon | 24/29 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |