Learn More
Fisherbrand™ Pipette Pasteur en verre sodocalcique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
270 mm
Type:
Avec bouchon de coton
Pipette Pasteur non cotonnée
Type de pointe:
Pointe fermée (applications spéciales)
Pointe standard
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique constituent une bonne alternative aux pipettes en plastique
- Conforme à la norme ISO 7712
- Pipettes Pasteur à pointe fine courte ou longue (150 mm, 230 mm et 270 mm)
- Pipettes Pasteur avec et sans bouchon en coton
- Le volume de remplissage est d’environ 2 ml
- Idéales pour une utilisation avec des pipettes Fisherbrand
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | Verre Sodo-Calcique |
| À utiliser avec (application) | Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé |
| Quantité | 1 000/paquet |
| Type de pointe | Pointe standard |
| Volume (impérial) | 0,07 oz. |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Longueur (métrique) | 270 mm |
| Type | Avec bouchon de coton |
| Jetable | Oui |
| Afficher plus |