Learn More
Fisherbrand™ Pipette Pasteur en verre sodocalcique
Code produit. 11775098 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
270 mm
Type:
Avec bouchon de coton
Pipette Pasteur non cotonnée
Type de pointe:
Pointe fermée (applications spéciales)
Pointe standard
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11775098
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La pipette Pasteur en verre sodocalcique est destinée à un usage unique dans les laboratoires de microbiologie et de sérologie.
  • Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique constituent une bonne alternative aux pipettes en plastique
  • Conforme à la norme ISO 7712
  • Pipettes Pasteur à pointe fine courte ou longue (150 mm, 230 mm et 270 mm)
  • Pipettes Pasteur avec et sans bouchon en coton
  • Le volume de remplissage est d’environ 2 ml
  • Idéales pour une utilisation avec des pipettes Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Description Avec étranglement
Matériau Verre Sodo-Calcique
À utiliser avec (application) Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé
Quantité 1 000/paquet
Type de pointe Pointe fermée (applications spéciales)
Volume (impérial) 0,07 oz.
Volume (métrique) 2 mL
Longueur (métrique) 230 mm
Type Pipette Pasteur non cotonnée
Jetable Oui
À utiliser avec (équipement) Pipettes Fisherbrand