Learn More
Fisherbrand™ Pipettes Pasteur de verre sodo-calcique
Les pipettes Pasteur sont prévues pour un usage unique en laboratoire microbiologique et sérologique.
Marque:  Fisherbrand™
115.09 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 2.83500kg
Code produit. 11506973
  • 184.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • Les pipettes Pasteur en verre sodocalcique constituent une bonne alternative aux pipettes en plastique
  • Conforme à la norme ISO 7712
  • Pipettes Pasteur à pointe fine courte ou longue (150 mm, 230 mm et 270 mm)
  • Pipettes Pasteur avec et sans bouchon en coton
  • Le volume de remplissage est d’environ 2 ml
  • Idéales pour une utilisation avec des pipettes Fisherbrand
Spécification
Spécification
Non autoclavable
7 mm
Usage unique avec les applications de laboratoire de microbiologie et de sérologie ; pipetage de liquides ; dosage goutte à goutte de liquides et de réactifs ; distribution de quantités de liquide chauffé
Pointe standard
0,07 oz.
150 mm
Oui
0,27 in
Verre Sodo-Calcique
1 000/paquet
Lisses et polis au feu
2 mL
Avec bouchon de coton
Pipettes Fisherbrand