Learn More
WTW™ Flacon de mesure de débordement en verre
Flacons d’échantillons de rechange et autre verrerie ainsi que des accessoires utiles pour l’expansion de l’application de systèmes de mesure pour différents paramètres.WTW offre un large assortiment de verrerie et autres produits pour remplacer, compléter et étendre vos applications.
45.75€ - 85.65€
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10411602
|
WTW™
209030 |
22,7 mL |
45.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10327771
|
WTW™
209090 |
432 mL |
85.65€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10091931
|
WTW™
209080 |
365 mL |
68.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10114261
|
WTW™
209070 |
250 mL |
73.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10776642
|
WTW™
209040 |
43,5 mL |
45.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
DBO | |
Verre |