Learn More
Macherey-Nagel™ Insert pour flacons à petite ouverture, avec ressort en plastique
Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Insert en verre de 0,1 ml pour flacons d’échantillonnage automatique à petite ouverture
- Le ressort en plastique protège contre les dommages pendant l’insertion ou lorsqu’une aiguille appuie sur le fond
- La conception conique permet d’obtenir une élimination complète de l’échantillon
- Conditionnés sous forme de 100 pièces dans un sachet en polyéthylène (PE)
- Flacons à petit col compatibles vendus séparément
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 0,1 ml |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie de petits échantillons |
| Comprend | Avec ressort en plastique |
| Volume (métrique) de l’insert | 0,1 ml |
| Type de base | Conique |
| Hauteur (métrique) | 29 mm |
| Quantité | 100 paquet |
| Afficher plus |