Learn More
Macherey-Nagel™ Insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10
Stockez le matériau dans des flacons en verre avec des cols vissants et des bouchons à vis. L’insert pour flacons à col vissant à ouverture large de type N10 est fourni dans une variété de tailles.
23.00€ - 23.40€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Verre |
Modèle | Pour flacons avec large ouverture |
Type de base | Conique |
Hauteur (métrique) | 31 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10728032
|
Macherey-Nagel™
702716 |
0,25 ml | embout de 12 mm |
23.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10072711
|
Macherey-Nagel™
702813 |
0.2 ml | embout de 15 mm |
23.40€
100 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Flacon à col vissant, ouverture large N 10
- Souvent utilisé sur les instruments Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ et Jasco™
- Différents inserts disponibles
Spécification
Transparent | |
Pour flacons avec large ouverture | |
31 mm | |
Flacons à large ouverture |
Verre | |
Conique | |
100 paquet |