Learn More
Hirschmann™ Microburettes graduées en bleu de classe AS Schellbach
Avec bandes Schellbach pour une meilleure lisibilité.
426.00€ - 611.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Comprend | Bandes Schellbach |
Matériau du bouchon | PTFE |
Balance | Bleu |
Robinets d’arrêt | Droit |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11722392
|
Hirschmann™
3300240 |
2 ml |
426.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11732392
|
Hirschmann™
3300252 |
5 ml |
611.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11742392
|
Hirschmann™
3300260 |
10 ml |
433.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Classe AS
- Fabriquées en verre borosilicaté DURAN& pour une résistance aux produits chimiques et aux chocs thermiques
- Marques de graduation bleues
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
- Robinet d’arrêt droit avec clé en PTFE
- Robinet d’arrêt dans le tube de remplissage avec clé en PTFE
- Graduation de type cercle du point principal
- Étalonnées pour EX
- Conformes aux normes DIN EN ISO 385
Spécification
Verre | |
PTFE | |
Droit | |
Classe AS |
Bandes Schellbach | |
Bleu | |
PTFE | |
DIN EN ISO 385 |