Learn More
Labconco™ Couvercles en verre pour lyophilisateurs FreeZone™
Les couvercles en verre remplacent le couvercle en acrylique fourni avec les lyophilisateurs FreeZone.
890.00€
Spécification
Type | Couvercle pour chambre |
---|---|
Matériau | Verre |
À utiliser avec (application) | Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Poids (métrique) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Poids (métrique) | Poids (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12520857
|
Labconco™
7439902 |
14 po | 1,6 kg | 3,5 lb |
890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les couvercles en verre remplacent le couvercle en acrylique fourni avec les lyophilisateurs FreeZone.
Le couvercle en verre remplace le couvercle en acrylique fourni avec les lyophilisateurs 6 12 et 18 litres et avec les chambres de séchage à 16 ports. Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui attaquent l’acrylique, comme l’acétonitrile. Comprend un joint en néoprène.Spécification
Couvercle pour chambre | |
Verre | |
Fournit une protection supplémentaire contre les solvants et les produits corrosifs qui fixent l’acrylique, comme l’acétonitrile |