Learn More
Laboratories Sales™ Flacons d’injection en verre tubulaire
Flacons en verre tubulaire de haute qualité adaptés aux applications diagnostiques, pharmaceutiques et médicales en laboratoire.
Marque:  Laboratories Sales™ 150865
65.69 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11722997
  • 72.45€ / 208 pièces
Expédition estimée: 27-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre neutre transparent de type 1B
  • Joints à sertir en aluminium et bouchons en caoutchouc disponibles
  • Des outils de sertissage à main et des décocheuses sont également disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre (type 1B)
208
Tubulaire
Flacon d’injection
23 mm
5 ml
20 mm
39 mm