Learn More
Fisherbrand™ Hydromètre en verre
Code produit. 11762033
Encompass_Preferred
Click to view available options
Densité (métrique):
1000 à 1220 g/L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11762033
Marque: Fisherbrand™ 2540DBQ
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Specifications
Quantité 1par unité
Type Hydromètre en verre
Longueur (métrique) 300 mm
Densité (métrique) 1000 à 1220 g/L
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.