Learn More
Alla France™ Hydromètre en verre
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 0,900 g/ml
1,000 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,300 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Densimètres à usage général
- Série 100 g/ml
- Échelle de densité (g/ml)
- Mesure sous le ménisque
- Sans certificat
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 unité |
| Type | Densimètre |
| Précision | ±0,002 g/ml |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| À utiliser avec (application) | Usage général |
| Plage de densité relative | 0,800 à 0,900 g/ml |