Learn More
Alla France™ Hydromètre en verre
Code produit. 11703193
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,800 à 0,900 g/ml
1,000 à 1,100 g/ml
1,100 à 1,200 g/ml
1,200 à 1,300 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11703193
Marque: Alla France™ 3010FG110/20qp
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces densimètres pour de nombreuses applications. Les densimètres en verre Alla France™ disposent d’une référence gravée sur la tige pour montrer tout déplacement de l’échelle.
  • Densimètres à usage général
  • Série 100 g/ml
  • Échelle de densité (g/ml)
  • Mesure sous le ménisque
  • Sans certificat
Spécification
Quantité 1 unité
Type Densimètre
Précision ±0,002 g/ml
Longueur (métrique) 300 mm
À utiliser avec (application) Usage général
Plage de densité relative 1,100 à 1,200 g/ml