Learn More
Rogo Sampaic™ Cuve de coloration Hellendahl en verre
Accueille 8 lames de microscope d’environ 76 x 26 mm ou pour 16 lames dos à dos. Les cuves de coloration Hellendahl en verre Rogo Sampaic™ sont en verre sodocalcique.
Marque: Rogo Sampaic™ BPL001
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Description
- Verre transparent
- Parois hautes
Spécification
verre | |
8 | |
60 mm | |
100 mm |
Cuve de coloration | |
60 x 60 mm | |
60 mm |