Learn More
Fisherbrand™ Filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté
Fabriqué en verre borosilicaté et disponible dans une variété de capacités. Filtres pour entonnoirs en verre Fisherbrand™ avec disque en verre fritté : filtrent les précipités moyens allant de 16 à 40 μm et de 10 à 14 μm respectivement.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.17460kg
Description
En verre borosilicaté, plusieurs capacités disponibles. Le filtre d’entonnoir en verre avec disque en verre fritté Fisherbrand™ filtre les précipités moyens d’une porosité comprise entre 16 et 40 μm, et entre 10 et 14 μm, respectivement.
- Entonnoirs en verre borosilicaté.
- Filtres pour entonnoirs en verre fritté.
- Filtrent les précipités moyens avec une porosité de grade 3 et de grade 4.
Spécification
125 ml | |
65 mm | |
3 |
Verre borosilicaté | |
Disque en verre fritté | |
Entonnoir de filtration |