Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Marque: Macherey-Nagel™ 727402
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
200 mm | |
Diamètre intérieur : 25 mm | |
avec adaptateur et robinet en PTFE | |
Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis |
Verre | |
Colonne Flash | |
Colonne de chromatographie Flash en verre |