Learn More
Biochrom Filtre de rechange 560 nm pour colorimètre Biochrom WPA CO7500
Filtre de rechange 560 nm pour colorimètre Biochrom WPA CO7500
Marque:  Biochrom 80-3004-26
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15359792
  • 343.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Filtre 560 nm
  • À utiliser avec le colorimètre Biochrom WPA CO700
  • Facile à installer
Informations sur la commande
Largeur de bande
Spécification
Spécification
10 nm
WPA CO7500 Colorimeter
560 nm
Filtre à interférence
Round