Learn More
DWK Life Sciences Connecteurs en nylon armé de verre Kimble™ avec joints en PTFE
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
Marque:  DWK Life Sciences 747205-1315
Code produit. 15389796
  • 26.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Les connecteurs sont dotés de joints en PTFE et de joints toriques en FKM
  • Nylon armé de verre bleu
  • Pour une utilisation jusqu’à 150°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pour connecter des pièges d’évaporateur rotatif standard aux flacons
13-425 à 15-425
Connecteur
Joints en PTFE
Nylon