Learn More
Merck Filtres en fibre de verre
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
53.95€ - 247.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavables |
---|---|
Couleur | Blanc |
Type de filtre | Filtre en profondeur |
Matériau | Microfibre de verre borosilicaté |
Particle Retention | 0,8 à 8 µm |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Qualité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10411751
|
Merck
AP2514250 |
5,59 in | AP25 |
247.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10677311
|
Merck
AP2501000 |
0,3 in | AP25 |
53.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10771971
|
Merck
AP2502500 |
0,98 in | AP25 |
59.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10586702
|
Merck
AP2009000 |
3,5 in | AP20 |
228.07€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10712901
|
Merck
AP2012450 |
4,88 in | AP20 |
187.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10566512
|
Merck
AP2004700 |
1,8 in | AP20 |
127.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10258330
|
Merck
AP2007500 |
2,9 in | AP20 |
118.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10196370
|
Merck
AP2002500 |
0,98 in | AP20 |
56.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10781971
|
Merck
AP2504200 |
1,6 in | AP25 |
81.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10648451
|
Merck
AP2001300 |
0,5 po | AP20 |
92.30€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10257960
|
Merck
AP2509000 |
3,5 in | AP25 |
156.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10349840
|
Merck
AP2501300 |
0,5 po | AP25 |
56.85€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10054660
|
Merck
AP2507500 |
2,9 in | AP25 |
113.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10695571
|
Merck
AP2004200 |
1,6 in | AP20 |
96.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10491361
|
Merck
AP2504700 |
1,8 in | AP25 |
137.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 19-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10647891
|
Merck
AP2502200 |
0,8 in | AP25 |
58.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10267960
|
Merck
AP2512450 |
4,88 in | AP25 |
205.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10722901
|
Merck
AP2014250 |
5,59 in | AP20 |
215.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10014640
|
Merck
AP2005500 |
2,1 in | AP20 |
99.55€
100 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour la préfiltration et l’analyse de contamination
Diamètres de disque pour s’adapter soit au D.I. du joint torique soit au D.E. du filtre Disponibles en trois calibres.
- Les filtres série AP15, 20 et 25 sont en microfibre de verre borosilicaté avec résine de liant acrylique
- Les filtres conservent l’intégrité structurelle sans perte de poids lorsqu’ils sont enflammés à 550°C (1022°F) après filtration d’échantillons
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Filtre en profondeur | |
0,8 à 8 µm | |
Stérile | |
Résine de liaison | |
1022°F | |
Membranes filtrantes |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
2 μm | |
Hydrophile | |
unie | |
550deg;C | |
Hydrophile |