Learn More
Sartorius Glass Fiber Extraction Thimbles
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Extraction thimbles been designed to be compatible with the Soxhlet apparatus, making them ideal for a variety of applications. Designed for versatility, the thimbles can be used with any extractor, including models like the Tectator, to facilitate efficient and high-yield extraction procedures.
203.00€ - 372.00€
Spécification
Matériau | Glass Fibers |
---|---|
Qualité | G400 |
Type de produit | Cartouches d’extraction |
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) intérieur | Longueur (métrique) | Épaisseur de paroi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diamètre (métrique) intérieur | Longueur (métrique) | Épaisseur de paroi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
30052903
![]() |
Sartorius
FT-1204-019090 |
19 mm | 90 mm | 1.2 mm |
203.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052901
![]() |
Sartorius
FT-1204-022080 |
22 mm | 80 mm | 1.6 mm |
203.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052911
![]() |
Sartorius
FT-1204-025100 |
25 mm | 100 mm | 1.6 mm |
203.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052916
![]() |
Sartorius
FT-1204-026060 |
26 mm | 60 mm | 1.5 mm |
203.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052906
![]() |
Sartorius
FT-1204-030100 |
30 mm | 100 mm | 1.5 mm |
240.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052905
![]() |
Sartorius
FT-1204-033094 |
33 mm | 94 mm | 1.5 mm |
240.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
30052918
![]() |
Sartorius
FT-1204-043123 |
43 mm | 123 mm | 1.7 mm |
372.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Descrizione
- Composed of high-purity glass fiber for uncontaminated results
- Engineered for superior mechanical stability to withstand rigorous use
- Glass fiber thimbles offer remarkable resistance to high temperatures
- Designed for a precise fit across a diverse range of extractors
- Exhibits outstanding chemical resistance, ensuring reliability in various extraction processes
Specifica
Glass Fibers | |
G400 | |
Cartouches d’extraction |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto