Learn More
Witeg™ Flacons compte-gouttes en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
Comprend:
Bouchon plat cannelé
Pipette interchangeable, tétine en caoutchouc
ST- Pipette, Tétine en caoutchouc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Couleur | Clear |
| Comprend | Bouchon plat cannelé |
| Matériau | Glass |
| Nb par paquet | 10Each |
| Quantité | 70Pack |
| Type de produit | Dropping Bottle |
Correction du contenu d'un produit
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction