Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Thermomètre de distillation en verre
102.00€ - 110.00€
Spécification
Matériau | Verre |
---|---|
Type de produit | Thermomètre de distillation |
Température min. (métrique) | 0°C |
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de températures (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10294051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065001 |
0°C à 150°C | 55 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10756761
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065004 |
0°C à 250°C | 55 mm |
110.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10529751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065002 |
0°C à 150°C | 70 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10458982
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065003 |
0°C à 150°C | 85 mm |
102.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10294621
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065006 |
0°C à 250°C | 85 mm |
108.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Verre | |
Thermomètre de distillation | |
0°C |