Learn More
JG Finneran Associates™ Flacons avec bouchon à sertir en verre, de 12 x 32 mm pour bouchon de 11 mm
Disponibles en verre transparent ou ambré, avec une pastille de marquage graduée et/ou avec une ouverture à col large. Les flacons avec bouchon à sertir en verre JG Finneran Associates™, de 12 x 32 mm pour bouchons de 11 mm, sont en verre borosilicaté transparent ou ambré de type 1 permettant une utilisation avec des joints Poly Crimp™ ou des joints à sertir en Al standard.
Marque:  JG Finneran Associates™ 32011LM-1232
Code produit. 10025520
  • sur devis / 100 pièces
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Compatibles avec les joints Poly Crimp™ ou les joints à sertir en Al standard
  • Choisissez entre le verre borosilicaté de type I transparent ou ambré
  • Disponibles avec des pastilles graduées de marquage, ce qui facilite le remplissage des flacons jusqu’au niveau désiré et la visualisation des volumes d’échantillons
  • Disponibles avec une ouverture 40 % plus grande pour éviter que les aiguilles se cassent (en raison de l’augmentation de la zone cible)
  • La conception StepVial unique centre précisément un insert à volume limité permettant une utilisation fiable avec Agilent et d’autres échantillonneurs automatiques
Spécification
Spécification
Transparent
Verre borosilicaté
Conçus pour fonctionner dans des échantillonneurs automatiques Agilent et d’autres échantillonneurs automatiques.
Sertissage, ouverture à col large
Joint à sertir (Poly Crimp™ ou en Al standard)
100/paquet
Non
12 mm
2 mL
Non
100/paquet
32 mm
11 mm