Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Description
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’entonnoir de séparation conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
- En verre borosilicaté
- Certifié ISO 4800
- Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
- Disponible avec robinet d’arrêt en PTFE
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Certifications/Conformité | ISO 4800 |
| Quantité | Boîte de 1 |
| Robinets d’arrêt | PTFE |
| Matériau du bouchon | Verre, plastique |
| Numéro de bouchon | 24/29 |
| Type de produit | Ampoule à décanter |