Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit. 11562782 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 mL
500 ml
1000 mL
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
Code produit. 11562782
Il en reste null
Ajouter au panier
Add to basket
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a été identifié, il est indiqué ci-dessous
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’ampoule à décanter conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
En verre borosilicaté et certifié ISO 4800. L’entonnoir de séparation conique en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ est fournie avec un bouchon en plastique et en verre. Disponible avec un robinet d’arrêt en PTFE ou en verre interchangeable.
  • En verre borosilicaté
  • Certifié ISO 4800
  • Fourni avec un bouchon en verre et en plastique
  • Disponible avec un robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité ISO 4800
Quantité Boîte de 1
Robinets d’arrêt PTFE
Matériau du bouchon Verre, plastique
Numéro de bouchon 19/26
Type de produit Ampoule à décanter