Learn More
Bellingham + Stanley™ Tubes pour polarimètre avec centre en verre
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tubes de remplissage avec centre en verre standard 8 mm
- Comprend une cuvette de remplissage avec centre en forme d’entonnoir pour les échantillons visqueux
- Rodage de précision avec fenêtres en verre à faible sollicitation spécialement sélectionnées
- Disponibles en longueurs de 100 mm et 200 mm
Spécification
Spécification
| Type | Tube pour polarimètre avec cuvette de remplissage central en forme d’entonnoir pour les échantillons visqueux |
| Matériau | Verre, standard 8 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Polarimètre |
| Longueur (métrique) | 100 mm |