Learn More
BUCHI Kit de tubes à ampoule en verre avec 4 billes
Marque: BUCHI 037118
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.13000kg
Description
Tube 4 boules CN 14,5/23• Distillation juqu'à 10mL
Spécification
DPM-310-050N / DTF-510-050A, B-585 | |
Verre | |
4 x 10 ml |