Learn More
BUCHI Tubes en verre à extrémité en forme d’ampoule
Code produit. p-8006819 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
20 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12810723
Marque: BUCHI 037101
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Short path distillation accessories for small scale R and D.
  • Up to 4 bulbs for fractional distillation
  • 5 to 40 mL sizes
Spécification
Capacité (métrique) 5 ml
Type Extrémité du tube en forme d’ampoule
Matériau Verre