Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en polyéthylène
Code produit. p-8011839
Click to view available options
Capacité (métrique):
10000 mL
1000 mL
100 ml
10 ml
2000 mL
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 000 ml
5 ml
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
NS 14/23
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Code produit. 10030052
Marque: Hirschmann™ 2822192
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Obtenez des solutions d’étalonnage précises. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann™ avec bouchon en polyéthylène sont standardisées pour contenir ou fournir un volume donné de liquide. Le flacon contient de l’encre de diffusion argentée avec des graduations brunes.
  • Avec bouchon en polyéthylène
  • Avec graduation indélébile ambrée
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Hauteur (métrique) 300 mm
Limite d’erreur ± 0,6 ml
Joint conique standard Dépoli standard 19/32 NS
Tolérance ± 0,6 ml
Graduated Oui
Classe A