Learn More
Fisherbrand™ Fond en verre pour dessiccateur
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
94 mm
143 mm
192 mm
239 mm
285 mm
Hauteur (métrique):
113 mm
158 mm
203 mm
238 mm
288 mm
À utiliser avec (équipement):
Dessiccateur (Type :100 mm)
Dessiccateur (Type :150 mm)
Dessiccateur (Type :200 mm)
Dessiccateur (Type :250 mm)
Dessiccateur (Type :300 mm)
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) externe | 239 mm |
| Type de produit | Fond |
| Description | Diamètre intérieur :131 mm |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (équipement) | Dessiccateur (Type :250 mm) |
| Hauteur (métrique) | 238 mm |