Learn More
Gravis Bouteille en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Description
Flacon en verre col large avec bouchon
• Livré avec bouchon en résine phénolique avec joint Polyex (mousse polyéthylène)
• Flacon col large
• Inclus avec bouchon en résine phénolique avec joint Polyex (mousse polyéthylène).
• Livré avec bouchon en résine phénolique avec joint Polyex (mousse polyéthylène)
• Flacon col large
• Inclus avec bouchon en résine phénolique avec joint Polyex (mousse polyéthylène).
Informations sur la commande
Dimensions et capacité métrique
Spécification
Capacité | 30 mL (1 oz.) |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1 oz. |
Matériau | verre |
Quantité | 176/boîte |
Stérilité | Non-sterile |
Closure Included | Yes |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | No |
Bouche | Wide |