Learn More
Hirschmann™ Bouteille en verre
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 mL
Description
- Verre ambré carré pour la protection des contenus photosensibles.
- GL 45
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 mL |
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Nb par paquet | 1 Each |
Filetage (métrique) | 32 mm |
Type de produit | Flacon en verre ambré |
À utiliser avec (équipement) | ceramus™ opus™ et solarus™ |
Matériau du bouchon | Polypropylene |