Learn More
RETSCH Microbilles de verre pour laminoirs
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,75 à 1 mm
1 à 1,5 mm
de 0,10 à 0,25 mm
de 0,25 à 0,50 mm
de 0,50 à 0,75 mm
Conditionnement:
1 pièce
500g
Description
- Idéal pour la perturbation des cellules biologiques
Spécification
Spécification
| Type | Billes |
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) | 1 à 1,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur mélangeur MM 200 |
| Quantité | 500 g |