Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Microbilles en verre
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,1 mm
0,30 mm
Conditionnement:
1kg
Description
- Construction en verre
- Sans PbO
- 1 kg chacun en flacon en plastique
- Pour la dissolution des échantillons en poudre
Spécification
Spécification
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) | 0,30 mm |
| Description | Sans PbO |