Learn More
Witeg™ Microbilles en verre
Click to view available options
Diamètre (métrique):
1,5 à 2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
Conditionnement:
1 pièce
1kg
Description
- Solide
- Accessoire pour colonnes de laboratoire
- Gamme de diamètres : entre 0,5 mm et 8 mm
Spécification
Spécification
| Type | Billes |
| Matériau | Verre |
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Quantité | 1 kg |