Learn More
MP Biomedicals™ Glass Beads
Marque: MP Biomedicals™ 112521011
Code nomenclature Nacres: NA.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Spécification
Beads | |
Glass | |
4 mm | |
250 g |