Learn More
Merck Accessoires pour kits de porte-filtre en verre classique, 47 mm
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Comprend:
Base et bouchon uniquement
Grille en acier inoxydable
Support de membrane revêtu de PTFE
Support à membrane en verre fritté
Conditionnement:
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Support d’écran en acier inox, écran fourni |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Comprend | Grille en acier inoxydable |
| Type | Glass Base and Stopper |
| Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering